Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Double-Safe™ con rivestimento in PFA: Ad immersione totale
Codice prodotto. 13049152 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −10 °C a 110 °C
Da −20 °C a 110 °C
Da −20 °C a 150 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Lunghezza sonda (sistema metrico):
200 mm
300 mm
Suddivisione:
1 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13049152
Marca: H-B Instrument™ B604001600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro
  • I termometri sicuri per l'ambiente presentano un rivestimento di sicurezza in PFA, per il contenimento di liquidi e vetro in caso di rottura
  • Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
  • Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
  • Prodotti e testati dal nostro team di qualità negli Stati Uniti
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabilità a standard NIST™. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Certificazione/Conformità Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori chimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, settori farmaceutico e medico, produzione, latticini, birre e distillerie
Grado Precision
Tipo di immersione Ad immersione totale
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 12 in
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 300 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 300 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Liquido Enviro-Safe™
Temperatura max (sistema metrico) 110 °C
Min. Temperature (Metric) −20 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale)
Temperature Range (Metric) Da −20 °C a 110 °C
Accuracy ±1 °C
Suddivisione 1 °C