Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Electronic Thermometer-Hygrometers
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Intervallo di umidità:
20 to 99%
25 to 90%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With maximum/minimum memory
- Option of freeze alert
- Probe length 1.2 in. 30mm attached on 9.8 ft. (3m) cable
- With flip out stand and magnetic back
- Tested and calibrated in triple accredited/registered ISO™/IEC 17025:2005 and A2LA laboratory
- Comes with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions and statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST™ and DKD
Certifications
CE marked
Compliance
RoHS
Specifica
Specifica
| Tipo | Electronic Thermohygrometer |
| Intervallo di umidità | 25 to 90% |
| Accuracy | ±5% |
| Temperature Range (Metric) | -50°C to +70°C |
| Precisione termica | ±1°C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -58°F to +158°F |
| Risoluzione temperatura | 2°F |
| Dimensioni (L x P x A) | 1.2 x 2.5 x 3.7 in. (30 x 6.5 x 9.7 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 9.8 ft. |
| Vedi altri risultati |