Learn More
H-B Instrument™ Termometri bimetallici autoclavabili con registrazione della temperatura massima Durac™
Codice prodotto. 15519971 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Include:
Individual Calibration Report
Senza rapporto di calibrazione individuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15519971
Marca: H-B Instrument™ B613150000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Termometro con registrazione della temperatura massima e dichiarazione di accuratezza e istruzioni multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo). 13-202-760 include un report di calibrazione specifico del termometro.
Indicano la temperatura massima raggiunta e mantengono tale misurazione fino al reset manuale
Un puntatore di registrazione del valore massimo (rosso) viene spostato in alto dal puntatore di misurazione della temperatura (nero) per indicare la temperatura massima raggiunta.
  • Il collegamento filettato (NPT da 1/4 di pollice) si avvita direttamente nei processi in linea; può essere utilizzato per montare il termometro sullo stativo incluso
  • Impermeabile e sotto pressione
  • Resiste ai cicli in autoclave
  • In robusto acciaio inossidabile 304 con una lente in vetro
  • Resistente a pressione, alte temperature e ruggine
  • Lunghezza sonda: 50 mm (2 pollici)
  • Con istruzioni multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo) e dichiarazione di collaudo e calibrazione tracciabile a standard NIST™
Compliance
Riconducibile alle specifiche NIST
Specifica
Certificazione/Conformità Riconducibile alle specifiche NIST
Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 3.19 in
Dimensioni quadrante (sistema metrico) 81 mm
Include Senza rapporto di calibrazione individuale
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 2 in
Lunghezza sonda (sistema metrico) 50 mm
Materiale lente Vetro
Materiale Bimetallico
Max. Temperature (English) 300°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) 0 °F
Min. Temperature (Metric) −20 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 0° a 300 °F
Temperature Range (Metric) Da −20 °C a 150 °C
Accuracy Gamma completa +/-1.5° C (+/-3° F)
Suddivisione 2 °C, 5 °F