Learn More
H-B Instrument™ Idrometro per gravità specifica/densità relativa in plastica semplice Durac™
Codice prodotto. 17400244 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0.920 to 1.080
da 1.050 a 1.220
da 1.200 a 1.420
da 1.400 a 1.620
Dimensione della confezione:
Pezzo
Gli idrometri in policarbonato non sono consigliati per l'uso con liquidi a base di petrolio o altri agenti corrosivi, che potrebbero influire sul materiale plastico. Devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto e sicuro, e non devono essere sottoposti a temperature estreme.
Codice prodotto. 17400244
Marca: H-B Instrument™ B618000100
Gli idrometri in policarbonato non sono consigliati per l'uso con liquidi a base di petrolio o altri agenti corrosivi, che potrebbero influire sul materiale plastico. Devono essere conservati in un luogo pulito, asciutto e sicuro, e non devono essere sottoposti a temperature estreme.
Il policarbonato infrangibile previene la contaminazione
  • Made from optical quality polycarbonate material
  • Durable and shatterproof
  • Made in USA
  • Available in models measuring specific gravity/relative density (g/cm3) of a variety of liquids in various ranges from 1.0 to 1.620
  • Easy to read black scale on yellow back to help avoid eye fatigue
  • 300mm (12 in.) long
  • Lead free ballast
  • Individually serialized
  • Temperature standardization: 15°C (60°C)
Applications:
Ideal in situations where rough handling or contamination could be an issue, such as in the food or beverage industries.
Certifications:
Hydrometers are made and hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione dell'idrometro singolo, sono disponibili idrometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Confezionati con dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo) con tracciabilità secondo lo standard NIST.
Specifica
Accuracy ±0.002
Incrementi 0.002
Certificazione/Conformità Hydrometers are made and hand inspected by U.S. quality team in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005 and A2LA Accredited Calibration Laboratory; internationally recognized and accepted by the signatory economies of the ILAC /MRA and located in ISO 14001:2004 Environmental Management System registered facility. They are packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal in situations where rough handling or contamination could be an issue, such as in the food or beverage industries.
Intervallo di gravità specifica 0.920 to 1.080
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SP Bel-Art, H-B DURAC 0.920/1.080 Specific Gravity Shatterproof Plastic Hydrometer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A