Learn More
H-B Instrument™ Idrometri combinati di precisione di sicurezza Durac™, API
Codice prodotto. 17817671 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
19 to 31° API
39 to 51° API
9 to 21° API
Da 29 a 41° API
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17817671
Marca: H-B Instrument™ B618230400
Questi idrometri combinati, con pratico termometro incorporato, misurano la densità relativa (gravità specifica) di prodotti correlati all'olio e al petrolio in varie gamme, da -1 ° 101 ° API
  • Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
  • 381mm (15 in.) long
  • Lead-free ballast and glass
  • Temperature standardization: 20°C
  • Thermometer contains mercury-free, blue spirit organic liquid fill
  • Thermometer divisions: 2°
  • Individually serialized
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Specifica
Quantità Each
Tipo Safety API Combined Form Thermo-Hydrometer
Accuracy ±0.1°
Incrementi Hydrometer: 0.1° Thermometer: 2°
Certificazione/Conformità Traceable to NIST
Lunghezza (sistema metrico) 381 mm
Include Multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
Content And Storage Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures
Tipo di zavorra Lead Free
Da utilizzare con (applicazione) Measuring the relative density (specific gravity) of oil and petroleum related products
Intervallo di gravità specifica 39 to 51° API
Temperature of Standardization 15°C