Learn More
H-B Instrument™ Idrometri combinati di precisione di sicurezza Durac™, API
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
19 to 31° API
39 to 51° API
9 to 21° API
Da 29 a 41° API
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
- 381mm (15 in.) long
- Lead-free ballast and glass
- Temperature standardization: 20°C
- Thermometer contains mercury-free, blue spirit organic liquid fill
- Thermometer divisions: 2°
- Individually serialized
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Specifica
Specifica
| Quantità | Each |
| Tipo | Safety API Combined Form Thermo-Hydrometer |
| Accuracy | ±0.1° |
| Incrementi | Hydrometer: 0.1° Thermometer: 2° |
| Certificazione/Conformità | Traceable to NIST |
| Lunghezza (sistema metrico) | 381 mm |
| Include | Multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST |
| Content And Storage | Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures |
| Tipo di zavorra | Lead Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring the relative density (specific gravity) of oil and petroleum related products |
| Vedi altri risultati |