Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno e calibrazione individuale Easy-Read™ Ad immersione parziale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17521535 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to +110°C
Da −10 °C a 70 °C
Da −20 °C a 150 °C
Punti di calibrazione:
0°, 37°, 56 °C
0°, 60°, 120 °C
0, 50, 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17521535
Marca: H-B Instrument™ B602020100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Singolo report di calibrazione secondo necessità per numerose procedure operative standard
  • Riempimento: Alcol nero
  • Ciascun termometro è calibrato singolarmente
  • Scala Celsius
  • Progettati per una facile lettura
  • Sostituiscono i termometri al mercurio garantendo la stessa precisione senza alcun rischio
  • Atossici, non pericolosi, biodegradabili
  • Rapporto di calibrazione dettagliato e laminato con certificazione NIST
  • Ciascun termometro è dotato di un liquido nero e di un vetro posteriore giallo che crea un netto contrasto rendendo estremamente facile la lettura
  • Calibrazione individuale secondo gli standard NIST a temperatura specifica e rapporto di calibrazione NIST indicante le correzioni ad un decimo della divisione più piccola
  • Contiene un liquido ecologico privo di mercurio atossico, non pericoloso e completamente biodegradabile
  • In caso di rottura, il liquido può essere rimosso facilmente con acqua e sapone
  • “Lead-free”, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • EnviroKleen™ certified
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Punti di calibrazione 0, 50, 100°C
Certificazione/Conformità Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Grado Precision
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 300 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Enviro-Safe™ Liquid
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (Metric) -20°C
Temperature Range (Metric) -20°C to +110°C
Accuracy ±1°C
Suddivisione 1°C
Immersion Length 76 mm