Learn More
H-B Instrument™ Termometro ecologico a dilatazione di liquido in vetro con calibrazione individuale H-B™ Enviro-Safe™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −1 °C a 61 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Termometro certificato EnviroKleen™ con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe e vetro bianco senza piombo
- Calibrazione a 3 punti (0, 37 e 56 °C)
- Conforme alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Certifications
Includes an individual Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Include un rapporto di calibrazione personalizzato del termometro che indica le correzioni a un decimo della suddivisione più piccola, un numero di rapporto univoco e gli standard NIST utilizzati per la calibrazione. Con numero di serie individuale e prodotto negli Stati Uniti. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie. |
| Tipo di immersione | Ad immersione parziale |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 16.5 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 420 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 61 °C |
| Min. Temperature (Metric) | −1 °C |
| Temperature Range (Metric) | Da −1 °C a 61 °C |
| Accuracy | ±0.5 °C |
| Suddivisione | 0.1 °C |
| Vedi altri risultati |