Learn More
H-B Instrument™ Termometri per uso generico in vetro con liquido interno H-B™ Enviro-Safe™, immersione parziale 3in.
Codice prodotto. 13099132 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -10 ° a +260 °C
Bilancia:
Celsius
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13099132
Marca: H-B Instrument™ B605030000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I termometri con certificazione ecologica sostituiscono quelli con il mercurio pericoloso
  • Termometri certificati Earth friendly, EnviroKleen™
  • Con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™ e vetro bianco senza piombo
  • Conformi alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Applicazioni:
Ideali per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
I termometri con numero di serie individuale sono tracciabili secondo gli standard NIST; includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue.
Compliance
Prodotti e testati dal team di qualità degli Stati Uniti.
Specifica
Certificazione/Conformità Termometri con numero di serie univoco e conformi agli standard NIST, includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità in più lingue.
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per l'uso in laboratori chimici o petrolchimici, università, istituzioni scientifiche, lavorazioni di alimenti e bevande, industria farmaceutica e medica, caseifici, birrifici e, distillerie.
Tipo di immersione Parziale
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 350 mm
Temperatura max (sistema metrico) 260°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da -10 ° a +260 °C
Accuracy ±1,5 °C, ±2 °C sopra100 °C, ±2,5 °C sopra 200 °C, ±3 °C sopra 230 °C
Suddivisione 1 °C
Immersion Length 76 mm
Bilancia Celsius