Learn More
H-B Instrument™ Termometri per uso generico in vetro con liquido interno H-B™ Enviro-Safe™, immersione parziale 3in.
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- Termometri certificati Earth friendly, EnviroKleen™
- Con liquido verde, atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™ e vetro bianco senza piombo
- Conformi alle normative governative, industriali e didattiche sull'acquisto di prodotti “ecologici”
Ideali per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
I termometri con numero di serie individuale sono tracciabili secondo gli standard NIST; includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue.
Compliance
Prodotti e testati dal team di qualità degli Stati Uniti.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Termometri con numero di serie univoco e conformi agli standard NIST, includono una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità in più lingue. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per l'uso in laboratori chimici o petrolchimici, università, istituzioni scientifiche, lavorazioni di alimenti e bevande, industria farmaceutica e medica, caseifici, birrifici e, distillerie. |
| Tipo di immersione | Parziale |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 350 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 260°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | Da -10 ° a +260 °C |
| Accuracy | ±1,5 °C, ±2 °C sopra100 °C, ±2,5 °C sopra 200 °C, ±3 °C sopra 230 °C |
| Suddivisione | 1 °C |
| Vedi altri risultati |