Learn More
H-B Instrument™ Termometri di precisione in vetro con liquido interno FRIO-Temp™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Per verificare la temperatura dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e stufe con tracciabilità a standard NIST™ e DAkkS.
Ogni articolo è dotato di un rivestimento in fluoropolimero per la sicurezza, numeri di serie individuali e una dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST e DAkkS.
Test e calibrazione nell'esclusivo laboratorio H-B con triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA, a fronte di attrezzature con calibrazione tracciabile a standard NIST e DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Warranty
Limitata a cinque anni. Per i dettagli, vedere hbinstrument.com/conditions.php.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori chimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, settori farmaceutico e medico, produzione, latticini, birre e distillerie |
| Grado | Precision |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 5.7 in |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 145 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Liquido Enviro-Safe™ |
| Product Type | Termometro per la verifica |
| Temperatura max (sistema metrico) | 130 °C |
| Min. Temperature (Metric) | 20 °C |
| Vedi altri risultati |