Learn More
H-B Instrument™ Termometri di verifica in vetro con liquido interno ad alta precisione Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13099162 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da −2 °C a 10 °C
Da −25° a −5°C
Da 15° a 30 °C
Da 25° a 45 °C
Da 95° a 115°C
Accuracy:
±0.2 °C
±0.4 °C
Da utilizzare con (applicazione):
Congelatori
Forno
Frigorifero
Incubatore
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13099162
Marca: H-B Instrument™ B610010100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per verificare le temperature dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e forni con tracciabilità secondo lo standard NIST, DAkkS/PTB
Ogni articolo è dotato di accuratezza di 0.2 °C (0.4 °C per il modello per alte temperature), numeri di serie individuali e una dichiarazione di accuratezza multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), tracciabile secondo gli standard NIST e DAkkS.
  • Riempimento termometro: Organica
  • Divisioni: 0.1
  • Dimensioni del flacone: 60 ml
  • Tracciabile a standard DAkkS/PTB
  • Senza precertificazione
Certifications
Tracciabilità a standard NIST, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Specifica
Riempimento bottiglia Liquido
Dimensioni della bottiglia 60 ml
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB
Da utilizzare con (applicazione) Congelatori
Include Istruzioni multilingue, dichiarazione di accuratezza, rivestimento in fluoropolimero PFA
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 8.3 pollici
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 210 mm
Riempimento termometro Organica
Temperatura max (sistema metrico) −5 °C
Min. Temperature (Metric) −25 °C
Temperature Range (Metric) Da −25° a −5°C
Accuracy ±0.2 °C
Suddivisione 0.1 °C