Learn More
Thermo Scientific™ Viscosimetri rotazionali HAAKE™ Viscotester™ 1 Plus e 2 Plus
Codice prodotto. p-4532119 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Intervallo viscosità:
1.5 to 330 mPas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Código de producto. 10048852
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3990100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
I viscosimetri rotazionali Thermo Scientific™ HAAKE ™ Viscotester™ 1 Plus e 2 Plus consentono di misurare la viscosità in modo veloce e affidabile.
The HAAKE Visctoester 1, 2 plus Viscometer has been discontinued and replaced with the Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer.
We continue to offer a comprehensive portfolio of accessories, spare parts and services for the The HAAKE Visctoester 1, 2 plus Viscometer to support your daily work
I viscosimetri rotazionali HAAKE Viscotester 1 Plus e 2 Plus presentano le seguenti caratteristiche:
  • Funzionamento affidabile con un unico pulsante
  • Alimentazione elettrica non necessaria
  • Prove di viscosità rapide
  • Controllo del lotto di produzione
HAAKE Viscotester 1 Plus (399-0100)
  • Intervallo di viscosità: 1.5 – 330 mPas
  • Strumento di base con batterie e supporto per lo strumento
  • Due misurini (A e B)
  • Tre rotori (n. 3, 4, 5)
  • Contenitore per trasporto
HAAKE Viscotester 2 Plus (399-0200)
  • Intervallo di viscosità: da 0.3 a 4000 dPas
  • Strumento di base con batterie e supporto per lo strumento
  • Un misurino (3)
  • Tre rotori (n. 1, 2, 3)
  • Contenitore per trasporto
Consigliato per:
  • Inchiostro di stampa, vernici, inchiostro
  • Shampoo, creme, lozioni
  • Oli, grassi, paste
  • Salse, addensanti
Especificaciones
Product Type Rotational Viscometer
Intervallo viscosità 1.5 to 330 mPas
Descrizione This product has been discontinued and replaced with the Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer.
Accuracy ±5% (Standard), ±1% (Optional)
Riproducibilità ±1% (FSD)
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado