Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid
Codice prodotto. p-7084467
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
White
Capacità (sistema metrico):
3 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15999110
Marca: Gilac™ G190112
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HACCP Flat Tray can be used as a defrosting tray due to the wide dividing grid. Complete package with tray, shelf, and lid.
  • Flat Tray, Complete package: Tray + Shelf + Lid
  • Dimensions suitable for refrigerators
  • Can be used as:
    • defrosting trays thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted
    • preparation container for products that drip ingredients tray
    • containers for preserving comparison samples
    • fermenting and decanting containers
  • Nesting and stacking with lid
Specifica
Tipo Food Bin
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema metrico) 3 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Da utilizzare con Refrigerator
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Include Lid, Shelf, Tray
Stile Stackable
Dimensioni (L x P x A) 350 x 340 x 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Peso (sistema metrico) 0.48 kg