Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Codice prodotto. 17908601
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
5 L
8 L
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17908601
Marca: Gilac™ G155209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore Red
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) 347 mm
Materiale HDPE
Tipo Dispensing Tray
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.7 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Capacità (sistema imperiale) 0.8 gal.