Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Codice prodotto. 17918421
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
5 L
8 L
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17918421
Marca: Gilac™ G155721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HACCP Flat Tray can be used in a wide range of temperatures and its dimensions are suitable for refrigerators.
  • Flat trays.
  • Large and customisable range.
  • 5 colors.
  • 5 volumes.
  • Can be used in a wide range of temperatures.
  • Dimensions suitable for refrigerators.
  • Can be used as a:
    • defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
    • preparation container for products that drip.
    • ingredients tray.
    • container for preserving comparison samples.
    • Fermenting and decanting containers.
  • Nesting and stacking with lid.
  • Traceability management thanks (IML) injection molding.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 8 L
Colore White
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 485 mm
Materiale HDPE
Tipo Dispensing Tray
Larghezza (sistema metrico) 335 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 19.1 in.
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 13.2 in.
Capacità (sistema imperiale) 2.1 gal.