Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
5 L
8 L
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flat trays.
- Large and customisable range.
- 5 colors.
- 5 volumes.
- Can be used in a wide range of temperatures.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- Fermenting and decanting containers.
- Nesting and stacking with lid.
- Traceability management thanks (IML) injection molding.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Colore | Green |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 347 mm |
| Materiale | HDPE |
| Tipo | Dispensing Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.7 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.8 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.1 in. |
| Vedi altri risultati |