missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HADH Antibody (OTI3D12), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70875AF750
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HADH Monoclonal antibody specifically detects HADH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifica
| HADH | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| EC 1.1.1, EC 1.1.1.35, HADH1, HADHSChydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, HCDH, hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain, Medium and short-chain L-3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase, MGC8392, mitochondrial, MSCHAD, SCHADHHF4 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 57-314 of human HADH (NP_005318) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers | |
| 3033 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI3D12 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto