Learn More
Hecht Karl™ Haemacytometer Coverslips
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Dimensioni (L x P) | 22 x 22 mm |