Learn More
Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
12.26€ - 160.00€
Identificatori chimici
CAS 17475-68-2
Formula molecolare C20H16F12HfO8
Molecular Weight (g/mol) 790.81
Numero MDL MFCD00078027
InChI Key JTUDTOWCQOQZBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Hafnium trifluoroacetylacetonate
IUPAC Name hafnium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Hf+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11393517
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
019275.02
0.5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11303527
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
019275.04
2 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11383517
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
019275.09
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
17475-68-2
790.81
JTUDTOWCQOQZBH-UHFFFAOYSA-N
hafnium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
C20H16F12HfO8
MFCD00078027
Hafnium trifluoroacetylacetonate
[Hf+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Hafnium 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
128°C to 129°C
MFCD00078027
Soluble in acetone, cyclohexane
[Hf+4].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
790.81
Powder
17475-68-2
C20H16F12HfO8
Hafnium trifluoroacetylacetonate
JTUDTOWCQOQZBH-UHFFFAOYSA-N
hafnium(4+) tetrakis(1,1,1-trifluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
790.81
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures