Learn More
Hafnium dichloride oxide octahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Zr), Zr <1%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7048501
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11390969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010705.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14456-34-9
Formula molecolare Cl2H16HfO9
Molecular Weight (g/mol) 409.51
Numero MDL MFCD00150417
InChI Key FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC Name hafnium;dichloride;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium dichloride oxide octahydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr <1%
Formula lineare HfCl2O·8H2O
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 409.52 (265.40 Anhydrous)
Percent Purity 99.998%
Grado Puratronic
Odore Pungent
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.2 g/mL