Learn More
Hafnium(IV) chloride, 99%, -80 mesh
Codice prodotto. p-3776923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10237550
Marca: Thermo Scientific Acros 293250250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13499-05-3 | HfCl4 | 320.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13499-05-3
Formula molecolare HfCl4
Molecular Weight (g/mol) 320.29
Numero MDL MFCD00011034
InChI Key PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC Name tetrachlorohafnium
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) chloride
Punto di fusione 319.0°C
Nota nome -80 mesh
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare HfCl4
Indice di Merck 14, 4588
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone
Peso formulazione 320.29
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hafnium(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.