Learn More
Hafnium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr 2-4%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11307858
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11307858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036392.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-52-9
Numero MDL MFCD00016127
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium(IV) fluoride
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr 2 to 4%
Numero UN UN3290
Informazioni di solubilità React with water.
Peso formulazione 254.48
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Moisture sensitive