Learn More
Hafnium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15482117
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15482117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045061.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-52-9
Formula molecolare HfF4
Numero MDL MFCD00016127
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium (IV) fluoride
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3290
Peso formulazione 254.48
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Moisture sensitive