Learn More
Hafnium(IV) oxide, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hafnium(IV) oxide |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | HfO2 |
| Peso formulazione | 210.49 |
| Percent Purity | 85% (Hf typical) |
| Grado | Base per metalli in tracce |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |