Learn More
Hafnium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Hf in 5% HF
Codice prodotto. 10753581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10753581 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10753581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.50€
    47.10€ / 100mL
    Risparmia 3.40€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-58-6 | Hf | 178.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Hf in 5% HF
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-58-6, 7664-39-3, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Formula molecolare Hf
Concentrazione 990 to 1010 μg/mL of Hf(4+) in 5% HF
Numero MDL MFCD00011032
Colore Yellow
Solubilità Soluble in water
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
IUPAC Name hafnium
Molecular Weight (g/mol) 178.49
PubChem CID 23986
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:33343
Peso formulazione 178.49
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hafnium standard solution, 1 mg/ml Hf in 5% HF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.