missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hairy (Drosophila) Antibody (1/24), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-76659CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Hairy (Drosophila) Monoclonal antibody specifically detects Hairy (Drosophila) in Drosophila samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,ChIP assay (ChIP)
Specifica
| Hairy (Drosophila) | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Drosophila | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, ChIP Assay | |
| 2024-01-24 00:00:00 | |
| PBS | |
| Hairy gene product | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto