Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula in porcellana Haldenwanger™
Codice prodotto. 11738433
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Tipo:
Capsula
Capsula con beccuccio versatore
Evaporating Capsule
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11738433
Marca: Porcelaines Avignon™ 10505
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this type of Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom in laboratories spanning from educational institutions to scientific development and industrial research..
  • Flat bottom
  • Porcelain crucible
  • White
  • Straight sides
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Porcelain
Forma Round
Tipo Capsula con beccuccio versatore
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Diametro (sistema metrico) 95 mm