Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula in porcellana Haldenwanger™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Tipo:
Capsula
Capsula con beccuccio versatore
Evaporating Capsule
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Descrizione
- Flat bottom
- Porcelain crucible
- White
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale | Porcellana |
| Tipo | Capsula con beccuccio versatore |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |