Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula in porcellana Haldenwanger™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Tipo:
Capsula
Capsula con beccuccio versatore
Evaporating Capsule
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Descrizione
- Flat bottom
- Porcelain crucible
- White
- Straight sides
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 75 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Capsula con beccuccio versatore |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 84 mm |