Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula in porcellana Haldenwanger™
Codice prodotto. 11788433
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Tipo:
Capsula
Capsula con beccuccio versatore
Evaporating Capsule
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11788433
Marca: Porcelaines Avignon™ 10804
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this type of Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom in laboratories spanning from educational institutions to scientific development and industrial research..
  • Flat bottom
  • Porcelain crucible
  • White
  • Straight sides
Specifications
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 52 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Capsula
Altezza (sistema metrico) 24 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm