Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula in porcellana Haldenwanger™
Codice prodotto. 11798433
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Tipo:
Capsula
Capsula con beccuccio versatore
Evaporating Capsule
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11798433
Marca: Porcelaines Avignon™ 10904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this type of Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom in laboratories spanning from educational institutions to scientific development and industrial research..
  • Flat bottom
  • Porcelain crucible
  • White
  • Straight sides
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 22 mL
Materiale Porcelain
Forma Round
Tipo Evaporating Capsule
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm