Learn More
Miele Professional™ Inserto
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 445 x 200 x 53mm
Descrizione
- Adatto per 44 vetri di orologio con Ø 80 - 125 mm
- Dotato di 23 astine a una distanza di 15 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Basket, Half |
| Modello | E 402 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 44 Watch Glasses |
| Profondità (sistema metrico) | 445 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 53 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Quantità | 1 Each |