Learn More
Erlab™ Purificatore d'aria autonomo Halo 25
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard di sicurezza: Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtro HEPA H14) - EN61010 - Direttiva RoHS
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): Interne: L 565 x L min-max min 590 mm - max 664 mm x H 350 – Esterne: L 615,20 mm x L: 615,20 mm x H 350 mm
- Flusso d'aria: Filtrazione molecolare: 110 m3/h – Filtrazione particellare: 150 m3/h Doppia filtrazione 110 m3/h
- Voltaggio/Frequenza (V/Hz) 100-230V - 50/60Hz
- Consumo energetico: 20 W (filtrazione semplice) - 35 W (doppia filtrazione)
- Struttura: ABS (acrilonitrile butadiene stirene) / polipropilene iniettato
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato o alluminio
- Connettività: connessione via cavo Ethernet RJ45/Wifi
- Tecnologia di filtrazione: Molecolare (VOC Formaldeide Chemplus) - Particellare (HEPA) o Doppia filtrazione (molecolare + particellare)
- Filtrazione al carbone per gas e vapori: AS: Per vapori organici - BE: Versatile per vapori acidi + vapori organici F: Per vapori di formaldeide - K: Per vapori di ammoniaca
- Filtrazione del particolato: Efficienza di filtrazione HEPA H14: 99,995% secondo MPPS metodo, norma EN1822
- Sensori di prestazioni della qualità dell'aria (a seconda dell'applicazione): semiconduttore per COV - sensore elettrochimico per formaldeide - semiconduttore o elettrochimico per un'ampia gamma di inquinanti/particelle/temperatura/umidità
- Modalità operativa: 24/24h - 7/7, Notte/Giorno, Rilevamento Min Max, Solo valore di rilevamento
- Montaggio a soffitto: 2 tipi di montaggio: piastre o staffe
- Peso: 17,5 kg (filtrazione molecolare con filtro incluso) - 14,5 kg (filtrazione antiparticolato con filtro incluso) - 19 kg (doppia filtrazione con filtri inclusi)
- Prefiltro su tutte le versioni di filtrazione: Particolato
- Postfiltro quando viene applicata la filtrazione molecolare: Particolato
- Decontaminazione del filtro antiparticolato: germicida UV-C (254 nm) / Durata regolabile da 5 a 30 minuti
- Volume protetto:
- Filtrazione molecolare: 22,5 m3 o una superficie di 9 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50 – Filtrazione del particolato: 30 m3 o una superficie di 12 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50
- Doppia filtrazione: 22,5 m3 o una superficie di 9 m2 con un'altezza del soffitto di 2 m50
- Interfaccia di comunicazione: comunicazione semplice tramite impulsi LED: impostazioni della ventola, timer di utilizzo, guasto della ventola, rilevamento automatico delle prestazioni di qualità dell'aria
- App eGuard™: app per il controllo remoto per monitorare le unità HALO, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi (cellulari, tablet e PC)
Specifica
Specifica
| Product Type | Depuratori d’aria autonomi e collegati |
| Rivestimento | ABS (Acrilonitrile butadiene stirene), Polipropilene iniettato |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Materiale | ABS, Injected Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS |
| Profondità (sistema imperiale) | 24.2 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 615.2 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Tensione | 110/230 V |
| Vedi altri risultati |