Learn More
Thermo Scientific™ Haloenol Lactone Suicide Substrate, ≥98%
Codice prodotto. 15415919
Click to view available options
Quantità substrato:
5mg
10mg
25mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 15415919
Marca: Thermo Scientific™ J63728.MB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Forma Lyophilized
Da utilizzare con (applicazione) Irreversibly inhibits calcium-independent phospholipase A-2
Peso molecolare 317.18
Requisiti di stoccaggio -30° to -10°C
Quantità substrato 25mg
For Research Use Only