Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7232480 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 30274673
Marca: O&M 34183
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Meets NFPA Class 1
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Materiale SMS Fabric (H400)
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Dimensioni (L x P) 60 x 60 cm (24 x 24 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 24in.
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 cm
Product Type Sterilization Wrap