Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30274714 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 30274714
Marca: O&M 34195
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Meets NFPA Class 1
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Materiale SMS Fabric (H500)
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Dimensioni (L x P) 137 x 182 cm (54 x 72 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 137 cm
Larghezza (sistema imperiale) 72 in.
Larghezza (sistema metrico) 182 cm
Product Type Sterilization Wrap