Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30274679 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.)
38 x 38 cm (15 x 15 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
50 x 50 cm (20 x 20 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 500
Codice prodotto. 30274679
Marca: O&M 10720
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Meets NFPA Class 1
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Materiale SMS Fabric (H100)
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Dimensioni (L x P) 50 x 50 cm (20 x 20 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 cm
Product Type Sterilization Wrap