Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 500
Descrizione
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Meets NFPA Class 1 |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.) |
| Materiale | SMS Fabric (H300) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Senza lattice | Yes |
| Dimensioni (L x P) | 101 x 101 cm (40 x 40 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 40 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 101 cm |
| Vedi altri risultati |