Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Purge and Trap GC Syringes
Click to view available options
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Pressione max:
100 psi
200 psi
Modello:
1005
1025
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gastight syringes with a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling. Available in a 5 or 25mL volume.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.406 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.53 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for the analysis of drinking water samples according to EPA purge and trap concentration techniques |
| Include | Easy-to-use twist valve |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Pressione max | 200 psi |
| Vedi altri risultati |