Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Syringes
Codice prodotto. p-4668024
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
25 mL
Pressione max:
100 psi
200 psi
Modello:
1001
1025
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Luer Tip, Cemented
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17854292
Marca: Hamilton™ CAL81317
Ideal for despensing both liquids and gases
  • Calibrated
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) or PTFE Luer Lock (TLL)
  • Guage 22 with point style-2 (Model 1001) and needle sold separately (Model 1025)
  • Gas Sterilizable
  • Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
  • Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
  • Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
  • Available volumes: 1 mL and 25 mL
  • Needles are 51 mm unless user specified
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.181 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.016 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.35 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.02 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for despensing both liquids and gases
Include Certificate of calibration traceable to NIST
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1001
Numero dei punti dell'ago 2
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Luer Tip, Cemented