Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Siringhe Luer-Lock, terminale TLL
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.0 ml
2.5 ml
5 mL
5.0 ml
10 mL
10.0 ml
25 mL
25.0 ml
50 mL
100 mL
Modello:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tipo di collegamento:
Attacco Luer
Luer Lock
Luer Lock with Slots
Luer-Lock PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
- PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors
- The TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations
- The version with slots is used during the attachment to some instruments but does not effect the connection to needles
- Autoclavable when disassembled, except on 25mL and greater syringes; repeated autoclaving will shorten syringe life
- Needle point styles 4 and AS are available on request)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | PTFE (Tip), PTFE-tipped (Plunger) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.9 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.07 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 23 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27.1 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per iniezioni manuali e automatizzate di HPLC, usate comunemente nelle pompe a siringa e altri strumenti di manipolazione dei liquidi |
| Product Type | Siringa Gastight™ |
| Pressione max | 100 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 176°F |
| Vedi altri risultati |