Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Ago amovibile, terminale RN, misura 22, lunghezza ago 2 poll.
Codice prodotto. 10788921
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.0 ml
2.5 ml
5 mL
10 mL
Numero dei punti dell'ago:
2
3
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Blunt
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10788921
Marca: Hamilton™ 81530
La siringa GASTIGHT di volume medio è ideale per l'erogazione di volumi compresi tra 100 μl e 100 ml.
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
Removable Needle (RN): the needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Needle Point Styles
  • Style 2: Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
  • Style 3: Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 33-10
Order Info
In questa serie sono disponibili diversi tipi di terminazioni e opzioni di ago.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.41 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.016 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.53 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for manual and automated HPLC injections, commonly used in syringe pumps and other liquid handling instruments
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1005
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 mL
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Removable