Learn More
Hamilton™ Siringhe per strumenti serie 1700/1000 Gastight™: Terminale AD
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μl
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 ml
5 mL
Pressione max:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modello:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
- AccuDil™ (AD) - This termination is designed for MICROLAB 1000 Diluters/Dispensers
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Product Type | Siringa Gastight™ |
| Pressione max | 200 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 122°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50 °C |
| Min. Temperature (English) | 68°F |
| Modello | 1002 |
| Numero dei punti dell'ago | Senza ago |
| Quantità | Ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 ml |
| Vedi altri risultati |