Learn More
Hamilton™ Siringhe per strumenti serie 1700/1000 Gastight™: Terminale AD
Codice prodotto. 11557864
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μl
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 ml
5 mL
Pressione max:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modello:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11557864
Marca: Hamilton™ 201000
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
  • AccuDil™ (AD) - Questo terminale è progettato per i diluitori/erogatori MICROLAB 1000
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 68°F
Modello 1705
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Product Line AccuDil
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab 1000 Diluters/Dispensers