Learn More
Hamilton™ Siringhe per strumenti serie 1700/1000 Gastight™: Terminale AD
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μl
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 ml
5 mL
Pressione max:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modello:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Hanno l'estremità dello stantuffo in PTFE che aderisce perfettamente al cilindro della siringa, consentendo il campionamento di liquidi o gas.
- AccuDil™ (AD) - Questo terminale è progettato per i diluitori/erogatori MICROLAB 1000
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Pressione max | 500 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 122°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (English) | 68°F |
| Modello | 1725 |
| Numero dei punti dell'ago | No Needle Included |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Vedi altri risultati |