Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: C Termination
Codice prodotto. 10500513
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
9.02 mm
9.6 mm
13.5 mm
17.7 mm
Modello:
1001
1002
1005
1010
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10500513
Marca: Hamilton™ 81660
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • Cheminert (C) - This termination is a -+-28 fitting designed to fit directly into instrumentation. The X-style, meaning plunger stop, on this syringe is designed to limit wear and tear on the plunger tip.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.574 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.695 in.
Diametro (sistema metrico) interno 14.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 17.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing volumes from 100μL up to 100mL
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 200 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1010
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento ChemSeal