Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: CX Termination
Codice prodotto. p-4909756
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
250 μL
500 μL
Diametro (sistema metrico) interno:
1.03 mm
2.3 mm
3.26 mm
Modello:
1725
1750
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10778764
Marca: Hamilton™ 81262
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • Cheminert (CX) - This termination is a -+-28 fitting designed to fit directly into instrumentation. The X-style, meaning plunger stop, on this syringe is designed to limit wear and tear on the plunger tip.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.128 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing volumes from 100μL up to 100mL
Include Instrument plunger stop
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 700 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1750
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 500 μL
Tipo di collegamento ChemSeal