Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: DX Termination
Codice prodotto. 10775873
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
0.729 mm
1.03 mm
1.46 mm
2.3 mm
3.26 mm
4.61 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
7.75 mm
9.02 mm
Pressione max:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10775873
Marca: Hamilton™ 80226
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • Diluter (DX) - This termination is designed for MICROLAB 500 Diluters/Dispensers and features a side port connector.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.029 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.729 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Include Instrument plunger stop
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1702
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab 500 Diluters/Dispensers
Tipo di collegamento Luer Lock