Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrument Syringes: TLLX Termination
Codice prodotto. 10068370
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Modello:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoclavabile:
Autoclavable
Not Autoclavable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10068370
Marca: Hamilton™ 81122
Syringes are designed to fit into, or with, various different instruments such as the MICROLAB™ 500 and MICROLAB 1000
Have a PTFE plunger tip that creates a tight connection between the syringe barrel and plunger allowing for liquid or gas sampling.
  • PFTE Luer Lock with stop (TLLX) - male luer taper with a nickel plated brass hub. This connects onto MICROLAB 500 instruments.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) interno 0.091 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 2.3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Include Instrument plunger stop
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 500 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1725
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microlab 500 Instruments
Tipo di collegamento Luer Lock